Stampa…
z-Tyr-OMe
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Z-Tyr-OMe, N-Benzyloxycarbonyl-L-tyrosine methyl ester
OR963410-100G OR963410-25G
APOSOR963410-100GEA 209 EUR
APOSOR963410-100G APOSOR963410-25G
z-Tyr-OMe
z-Tyr-OMe
Formula: C₁₈H₁₉NO₅
Peso molecolare: 329,352 g/mol
Punto di fusione: 93…97 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00038784
CAS Number: 13512-31-7