Stampa…
4-(4-Aminophenyl)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Amino-[1,1-biphenyl]-4-carbonitrile, 4'-Aminobiphenyl-4-carbonitrile
OR963407-1G OR963407-5G
APOSOR963407-1GEA 147 EUR
APOSOR963407-1G APOSOR963407-5G
4-(4-Aminophenyl)benzonitrile 98%
4-(4-Aminophenyl)benzonitrile
Formula: C₁₃H₁₀N₂
Peso molecolare: 194,2319 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191367
CAS Number: 4854-84-6