Stampa…
4-Iodo-1H-pyrazol-5-amine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Amino-4-iodo-1H-pyrazole, 4-Iodo-1H-pyrazol-3-amine, 4-Iodo-3-aminopyrazole
OR963404-1G OR963404-25G OR963404-5G
APOSOR963404-1GEA 109 EUR
APOSOR963404-1G APOSOR963404-25G APOSOR963404-5G
4-Iodo-1H-pyrazol-5-amine 96%
4-Iodo-1H-pyrazol-5-amine
Formula: C₃H₄IN₃
Peso molecolare: 208,99 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22422021
CAS Number: 81542-51-0