Stampa…
4-(3-Thienyl)aniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR963398-1G OR963398-250MG
APOSOR963398-1GEA 270 EUR
APOSOR963398-1G APOSOR963398-250MG
4-(3-Thienyl)aniline 95%
4-(3-Thienyl)aniline
Formula: C₁₀H₉NS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06740168
CAS Number: 834884-74-1