Ac-DL-Pra-Oet 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR963272-1G
OR963272-5G
APOSOR963272-1GEA
183
EUR
APOSOR963272-1G
APOSOR963272-5G
Ac-DL-Pra-Oet 95%
Ac-DL-Pra-Oet
Formula:
C₉H₁₃NO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00237477 CAS Number: 23235-05-4 |