Stampa…
N-Boc-1,4-diaminobutane-HCl
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl (4-aminobutyl)carbamate hydrochloride, N-1-Boc-1,4-diaminobutane·HCl, BOC-1,4-Diaminobutane Hydrochloride
OR963265-25G OR963265-5G
APOSOR963265-25GEA 364 EUR
APOSOR963265-25G APOSOR963265-5G
N-Boc-1,4-diaminobutane-HCl
N-Boc-1,4-diaminobutane-HCl
Formula: C₉H₂₁ClN₂O₂
Peso molecolare: 224,729 g/mol
Punto di fusione: 155…156 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02090802
CAS Number: 33545-98-1