Stampa…
Ac-Nle-OH 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-Ac-Nle-OH, (S)-2-Acetamidohexanoic acid, (2S)-2-Acetamidohexanoic acid
OR963188-25G OR963188-5G
APOSOR963188-25GEA 156 EUR
APOSOR963188-25G APOSOR963188-5G
Ac-Nle-OH 95%
Ac-Nle-OH
Formula: C₈H₁₅NO₃
Peso molecolare: 173,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151961
CAS Number: 15891-49-3