Fmoc-Cys(Me)-OH
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
N-Fmoc-S-methyl-L-cysteine
Formula:
C₁₉H₁₉NO₄S Peso molecolare: 357.424 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00237014 CAS Number: 138021-87-1 |