N-Methylpyridin-3-amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
3-(Methylamino)pyridine
OR963110-10G
OR963110-25G
APOSOR963110-10GEA
91.6
EUR
APOSOR963110-10G
APOSOR963110-25G
N-Methylpyridin-3-amine 98%
N-Methylpyridin-3-amine
Formula:
C₆H₈N₂ Peso molecolare: 108,144 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01418130 CAS Number: 18364-47-1 |