Stampa…
2-Bromobenzo[b]thiophene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-benzo[b]thiophene
OR9631-1G OR9631-25G OR9631-5G
APOSOR9631-1GEA 72.7 EUR
APOSOR9631-1G APOSOR9631-25G APOSOR9631-5G
2-Bromobenzo[b]thiophene
2-Bromobenzo[b]thiophene
Formula: C₈H₅BrS
Peso molecolare: 213.0943 g/mol
Punto di fusione: 37…43 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08435846
CAS Number: 5394-13-8