Stampa…
N-Me-Ala-OtBu·HCl 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-tert-Butyl 2-(methylamino)propanoate hydrochloride, N-Me-Ala-OtBu·HCl
OR962971-1G OR962971-5G
APOSOR962971-1GEA 59.7 EUR
APOSOR962971-1G APOSOR962971-5G
N-Me-Ala-OtBu·HCl 98%
N-Me-Ala-OtBu·HCl
Formula: C₈H₁₈ClNO₂
Peso molecolare: 195,687 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08457605
CAS Number: 103614-40-0