Stampa…
3-(Piperidin-4-yloxy)pyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR962957-1G OR962957-250MG
APOSOR962957-1GEA 435 EUR
APOSOR962957-1G APOSOR962957-250MG
3-(Piperidin-4-yloxy)pyridine 98%
3-(Piperidin-4-yloxy)pyridine
Formula: C₁₀H₁₄N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08059774
CAS Number: 310881-48-2