Stampa…
1-Phenyl-2-pentanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Phenylpentan-2-one
OR962924-10G OR962924-1G OR962924-5G
APOSOR962924-10GEA 1010 EUR
APOSOR962924-10G APOSOR962924-1G APOSOR962924-5G
1-Phenyl-2-pentanone 95%
1-Phenyl-2-pentanone
Formula: (C₆H₅)CH₂C(O)(CH₂)₂CH₃
Peso molecolare: 162,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00027142
CAS Number: 6683-92-7