Stampa…
2-Methoxy-4-(4-methylpiperazin-1-yl)aniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR962870-1G OR962870-500MG OR962870-5G
APOSOR962870-1GEA 171 EUR
APOSOR962870-1G APOSOR962870-500MG APOSOR962870-5G
2-Methoxy-4-(4-methylpiperazin-1-yl)aniline 97%
2-Methoxy-4-(4-methylpiperazin-1-yl)aniline
Formula: C₁₂H₁₉N₃O
Peso molecolare: 221,2988 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11848954
CAS Number: 122833-04-9