Stampa…
2-Bromo-6-nitrobenzylalkohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Bromo-6-nitrophenyl)methanol
OR962824-1G OR962824-5G
APOSOR962824-1GEA 51 EUR
APOSOR962824-1G APOSOR962824-5G
2-Bromo-6-nitrobenzylalkohol 97%
2-Bromo-6-nitrobenzylalkohol
Formula: C₇H₆BrNO₃
Peso molecolare: 232,0300 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11036298
CAS Number: 861106-91-4