Stampa…
N-(3-Methoxy-4-nitrophenyl)-N,N-dimethylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR962803-1G OR962803-250MG OR962803-5G
APOSOR962803-1GEA 232 EUR
APOSOR962803-1G APOSOR962803-250MG APOSOR962803-5G
N-(3-Methoxy-4-nitrophenyl)-N,N-dimethylamine 95%
N-(3-Methoxy-4-nitrophenyl)-N,N-dimethylamine
Formula: C₉H₁₂N₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09972264
CAS Number: 14703-82-3