Stampa…
(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)methanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (2-Methylthiazol-4-yl)methanol
OR962726-1G OR962726-25G OR962726-5G
APOSOR962726-1GEA 125 EUR
APOSOR962726-1G APOSOR962726-25G APOSOR962726-5G
(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)methanol 97%
(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)methanol
Formula: C₅H₇NOS
Peso molecolare: 129,1802 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08703637
CAS Number: 76632-23-0