Stampa…
1-Isopropyl-1H-pyrazol-4-amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR962707-10G OR962707-1G OR962707-5G
APOSOR962707-10GEA 858 EUR
APOSOR962707-10G APOSOR962707-1G APOSOR962707-5G
1-Isopropyl-1H-pyrazol-4-amine 98%
1-Isopropyl-1H-pyrazol-4-amine
Formula: C₆H₁₁N₃
Peso molecolare: 125,1716 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08700622
CAS Number: 97421-16-4