2-(2-Methoxyethoxy)benzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR962706-1G
OR962706-250MG
OR962706-5G
APOSOR962706-1GEA
255
EUR
APOSOR962706-1G
APOSOR962706-250MG
APOSOR962706-5G
2-(2-Methoxyethoxy)benzoic acid 95%
2-(2-Methoxyethoxy)benzoic acid
Formula:
C₁₀H₁₂O₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08700372 CAS Number: 98684-32-3 |