Stampa…
tert-Butyl-5-bromo-1H-indazole-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-1H-indazole, N1-BOC protected, tert-Butyl 5-bromo-1H-indazole-1-carboxylate
OR9627-1G OR9627-5G
APOSOR9627-1GEA 78.6 EUR
APOSOR9627-1G APOSOR9627-5G
tert-Butyl-5-bromo-1H-indazole-1-carboxylate
tert-Butyl-5-bromo-1H-indazole-1-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₃BrN₂O₂
Peso molecolare: 297,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08435913
CAS Number: 651780-02-8