Stampa…
3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(1-(Dimethylamino)ethyl)phenol
OR962693-25G OR962693-5G
APOSOR962693-25GEA 619 EUR
APOSOR962693-25G APOSOR962693-5G
3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenol 97%
3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenol
Formula: C₁₀H₁₅NO
Peso molecolare: 165,236 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08272688
CAS Number: 105601-04-5