Stampa…
2-(2-Methoxyethoxy)aniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR962692-10G OR962692-1G OR962692-5G
APOSOR962692-10GEA 989 EUR
APOSOR962692-10G APOSOR962692-1G APOSOR962692-5G
2-(2-Methoxyethoxy)aniline 95%
2-(2-Methoxyethoxy)aniline
Formula: C₉H₁₃NO₂
Peso molecolare: 167,2050 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08144123
CAS Number: 72806-66-7