Stampa…
3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR962682-1G OR962682-25G OR962682-5G
APOSOR962682-1GEA 132 EUR
APOSOR962682-1G APOSOR962682-25G APOSOR962682-5G
3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzonitrile 95%
3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzonitrile
Formula: C₁₀H₇N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07772807
CAS Number: 25699-82-5