Stampa…
3-(1H-Imidazol-1-yl)benzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR962673-1G OR962673-25G OR962673-5G
APOSOR962673-1GEA 52.2 EUR
APOSOR962673-1G APOSOR962673-25G APOSOR962673-5G
3-(1H-Imidazol-1-yl)benzonitrile 95%
3-(1H-Imidazol-1-yl)benzonitrile
Formula: C₁₀H₇N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368519
CAS Number: 25699-85-8