Stampa…
4-(Pyrrolidin-1-yl)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(1-Pyrrolidinyl)benzonitrile, 1-(4-Cyanophenyl)pyrrolidine
OR962672-25G OR962672-5G
APOSOR962672-25GEA 236 EUR
APOSOR962672-25G APOSOR962672-5G
4-(Pyrrolidin-1-yl)benzonitrile 98%
4-(Pyrrolidin-1-yl)benzonitrile
Formula: C₁₁H₁₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368512
CAS Number: 10282-30-1