Stampa…
(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR962670-10G OR962670-1G OR962670-5G
APOSOR962670-10GEA 387 EUR
APOSOR962670-10G APOSOR962670-1G APOSOR962670-5G
(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid 98%
(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid
Formula: C₁₁H₁₂O₂
Punto di fusione: 56…58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368364
CAS Number: 23357-47-3