4-Benzyloxypiperidine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR962669-1G
OR962669-5G
APOSOR962669-1GEA
192
EUR
APOSOR962669-1G
APOSOR962669-5G
4-Benzyloxypiperidine hydrochloride 97%
4-Benzyloxypiperidine hydrochloride
Formula:
C₁₂H₁₈ClNO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07368306 CAS Number: 81151-68-0 |