3-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]benzoic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
3-(4-Piperazin-1-yl)benzoic acid, N-BOC protected, 3-(4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl)benzoic acid
Formula:
C₁₆H₂₂N₂O₄ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD06657287 CAS Number: 193818-13-2 |