Stampa…
(5-bromothien-2-yl)methanol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR962641-1G OR962641-25G OR962641-5G
APOSOR962641-1GEA 24.4 EUR
APOSOR962641-1G APOSOR962641-25G APOSOR962641-5G
(5-bromothien-2-yl)methanol 98%
(5-bromothien-2-yl)methanol
Formula: C₅H₅BrOS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06202626
CAS Number: 79387-71-6