Stampa…
(4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl)methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR962638-1G OR962638-5G
APOSOR962638-1GEA 168 EUR
APOSOR962638-1G APOSOR962638-5G
(4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl)methanol 95%
(4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl)methanol
Formula: C₁₁H₁₂N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05864819
CAS Number: 167758-58-9