Stampa…
(2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl)methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR962637-1G OR962637-5G
APOSOR962637-1GEA 82.9 EUR
APOSOR962637-1G APOSOR962637-5G
(2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl)methanol 95%
(2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl)methanol
Formula: C₁₁H₁₂N₂O
Peso molecolare: 188,2300 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05864818
CAS Number: 914349-47-6