Stampa…
4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR962633-1G OR962633-5G
APOSOR962633-1GEA 88.7 EUR
APOSOR962633-1G APOSOR962633-5G
4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzaldehyde 97%
4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzaldehyde
Formula: C₁₁H₁₀N₂O
Peso molecolare: 186,2100 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05864665
CAS Number: 88427-96-7