Stampa…
5-Bromo-2-thiophenecarbonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Bromo-2-thiophenecarbonitrile, 5-Bromothiophene-2-carbonitrile, 2-Cyano-5-bromothiophene, 2-Bromo-5-cyanothiophene
OR962625-10G OR962625-25G OR962625-5G
APOSOR962625-10GEA 270 EUR
APOSOR962625-10G APOSOR962625-25G APOSOR962625-5G
5-Bromo-2-thiophenecarbonitrile 98%
5-Bromo-2-thiophenecarbonitrile
Formula: C₅H₂BrNS
Peso molecolare: 188,0500 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04974080
CAS Number: 2160-62-5