Stampa…
5,7-Dibromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5,7-Dibromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine, 2,5-Dibromo-3,4-ethylenedioxythiophene
OR9626-1G OR9626-250MG
APOSOR9626-1GEA 51 EUR
APOSOR9626-1G APOSOR9626-250MG
5,7-Dibromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine 97%
5,7-Dibromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine
Formula: C₆H₄Br₂O₂S
Peso molecolare: 299,9700 g/mol
Punto di fusione: 96…97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01651770
CAS Number: 174508-31-7