Stampa…
(4-Aminophenyl)(1-pyrrolidinyl)methanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Pyrrolidinocarbonyl)aniline
OR962580-10G OR962580-1G OR962580-5G
APOSOR962580-10GEA 574 EUR
APOSOR962580-10G APOSOR962580-1G APOSOR962580-5G
(4-Aminophenyl)(1-pyrrolidinyl)methanone 95%
(4-Aminophenyl)(1-pyrrolidinyl)methanone
Formula: C₁₁H₁₄N₂O
Peso molecolare: 190.25 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02046794
CAS Number: 56302-41-1