Stampa…
1-(2-nitrophenyl)pyrrolidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR962562-100G OR962562-25G OR962562-5G
APOSOR962562-100GEA 632 EUR
APOSOR962562-100G APOSOR962562-25G APOSOR962562-5G
1-(2-nitrophenyl)pyrrolidine 98%
1-(2-nitrophenyl)pyrrolidine
Formula: C₁₀H₁₂N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01604393
CAS Number: 40832-79-9