Stampa…
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR962541-25G OR962541-100G
APOSOR962541-25GEA 102 EUR
APOSOR962541-25G APOSOR962541-100G
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile 98%
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₇NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00870633
CAS Number: 874-89-5