Stampa…
1-Propanesulphonic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Propane-1-sulphonic acid
OR962510-1G OR962510-5G
APOSOR962510-1GEA 168 EUR
APOSOR962510-1G APOSOR962510-5G
1-Propanesulphonic acid 95%
1-Propanesulphonic acid
Formula: C₃H₈O₃S
Peso molecolare: 124,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041889
CAS Number: 5284-66-2