Stampa…
7-Azabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR962480-1G OR962480-250MG
APOSOR962480-1GEA 137 EUR
APOSOR962480-1G APOSOR962480-250MG
7-Azabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride 97%
7-Azabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride
Formula: C₆H₁₂ClN
Peso molecolare: 133,6200 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00154183
CAS Number: 27514-07-4