Stampa…
4-Acetoxybenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Cyanophenyl acetate
OR962477-25G OR962477-5G
APOSOR962477-25GEA 343 EUR
APOSOR962477-25G APOSOR962477-5G
4-Acetoxybenzonitrile 98%
4-Acetoxybenzonitrile
Formula: C₉H₇NO₂
Peso molecolare: 161,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00129158
CAS Number: 13031-41-9