Stampa…
N-Isopropyl-4-nitroaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-isopropyl-4-nitroaniline
OR962476-1G OR962476-5G
APOSOR962476-1GEA 109 EUR
APOSOR962476-1G APOSOR962476-5G
N-Isopropyl-4-nitroaniline 95%
N-Isopropyl-4-nitroaniline
Formula: C₉H₁₂N₂O₂
Peso molecolare: 180,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00128997
CAS Number: 25186-43-0