4-Hydroxypyrimidine-5-carbonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR962470-10G
OR962470-1G
OR962470-5G
APOSOR962470-10GEA
495
EUR
APOSOR962470-10G
APOSOR962470-1G
APOSOR962470-5G
4-Hydroxypyrimidine-5-carbonitrile 97%
4-Hydroxypyrimidine-5-carbonitrile
Formula:
C₅H₃N₃O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
CAS Number:
4774-34-9 |