Stampa…
Ethyl-2,4-dimethylnicotinate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR962464-1G OR962464-25G OR962464-5G
APOSOR962464-1GEA 0 EUR
APOSOR962464-1G APOSOR962464-25G APOSOR962464-5G
Ethyl-2,4-dimethylnicotinate 97%
Ethyl-2,4-dimethylnicotinate
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051962
CAS Number: 37669-78-6