Stampa…
3-(3-Methoxyphenoxy)propionic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(3-Methoxyphenoxy)propionic Acid
OR962463-1G OR962463-5G
APOSOR962463-1GEA 118 EUR
APOSOR962463-1G APOSOR962463-5G
3-(3-Methoxyphenoxy)propionic acid 95%
3-(3-Methoxyphenoxy)propionic acid
Formula: C₁₀H₁₂O₄
Peso molecolare: 196,1999 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00045943
CAS Number: 49855-03-0