Stampa…
N,N-Diethyl-4-nitroaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR962461-10G OR962461-1G OR962461-25G OR962461-5G
APOSOR962461-10GEA 0 EUR
APOSOR962461-10G APOSOR962461-1G APOSOR962461-25G APOSOR962461-5G
N,N-Diethyl-4-nitroaniline 98%
N,N-Diethyl-4-nitroaniline
Formula: C₁₀H₁₄N₂O₂
Peso molecolare: 194,23 g/mol
Punto di fusione: 77,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043606
CAS Number: 2216-15-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III