Stampa…
[2-(Pyrrolidin-1-ylcarbonyl)phenyl]amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR962460-10G OR962460-1G OR962460-5G
APOSOR962460-10GEA 928 EUR
APOSOR962460-10G APOSOR962460-1G APOSOR962460-5G
[2-(Pyrrolidin-1-ylcarbonyl)phenyl]amine 98%
[2-(Pyrrolidin-1-ylcarbonyl)phenyl]amine
Formula: C₁₁H₁₄N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00034732
CAS Number: 52745-20-7