2-Methylquinoline-4-carboxamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR962451-10G
OR962451-1G
OR962451-5G
APOSOR962451-10GEA
865
EUR
APOSOR962451-10G
APOSOR962451-1G
APOSOR962451-5G
2-Methylquinoline-4-carboxamide 95%
2-Methylquinoline-4-carboxamide
Formula:
C₁₁H₁₀N₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00023982 CAS Number: 15821-13-3 |