4-(2-Hydroxyethoxy)benzenecarboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
4-(2-Hydroxyethoxy)benzoic acid, 4-(2-Hydroxy-ethoxy)-benzoic acid
Formula:
C₉H₁₀O₄ Peso molecolare: 182.18 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00020367 CAS Number: 1711-24-6 |