Stampa…
N-Ethyl-2-nitroaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR962442-1G OR962442-5G
APOSOR962442-1GEA 154 EUR
APOSOR962442-1G APOSOR962442-5G
N-Ethyl-2-nitroaniline 98%
N-Ethyl-2-nitroaniline
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 166,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007091
CAS Number: 10112-15-9