Stampa…
2-((4-Cyanophenyl)amino)acetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR962439-25G OR962439-100G OR962439-500G
APOSOR962439-25GEA 24.4 EUR
APOSOR962439-25G APOSOR962439-100G APOSOR962439-500G
2-((4-Cyanophenyl)amino)acetic acid 95%
2-((4-Cyanophenyl)amino)acetic acid
Formula: C₉H₈N₂O₂
Punto di fusione: 237 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01464022
CAS Number: 42288-26-6